Voltar
Nicotine solution
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
10
H
14
N
2
Peso molecular:
162.23
Products
Marca
Supelco (6)
Peso da fórmula
Formato
Composição química
Nível de qualidade
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
612057
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d
4
(99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Expandir
Ver preços
612030
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Expandir
Ver preços
612049
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in acetonitrile-d
3
(99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Expandir
Ver preços
613223
Nicotine solution,
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl
3
0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Expandir
Ver preços
612626
Nicotine solution,
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Expandir
Ver preços
612022
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.