Documentos Principais
612057
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
composição
TMS, 0.05%
concentração
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)