N1019
(−)-Nicotine hemisulfate salt
≥95% (TLC), ~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
Sinônimo(s):
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
liquid
concentração
~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
cor
dark brown
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.CN3CCC[C@H]3c4cccnc4
InChI
1S/2C10H14N2.H2O4S/c2*1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;1-5(2,3)4/h2*2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*10-;/m00./s1
chave InChI
IECQULMJVNSKDB-RCWTXCDDSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?