SML1314
SAG dihydrochloride
≥98% (HPLC), lyophilized solid, smoothened (Smo) agonist
Sinônimo(s):
3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-benzo[b]thiophene-2-carboxamide dihydrochloride, Smoothened Agonist
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SAG dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(Cl)C2=C(C=CC=C2)S1)N([C@@]3([H])CC[C@@](NC)([H])CC3)CC4=CC(C5=CC=NC=C5)=CC=C4
InChI
1S/C28H28ClN3OS/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3/t22-,23-
chave InChI
VFSUUTYAEQOIMW-YHBQERECSA-N
Aplicação
- to study its effects on mouse hippocampal cells
- to determine its effects on the mitochondrial network in zebrafish embryo
- to study its effects on murine embryonic fibroblasts
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)