566660
SAG
≥98% (HPLC), solid, smoothened agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Smoothened Agonist, SAG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smoothened Agonist, SAG, A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1C(=O)N(C5CCC(CC5)NC)Cc3cc(ccc3)c4ccncc4)Cl)cccc2.Cl.Cl.O
InChI
1S/C28H28ClN3OS.2ClH.H2O/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20;;;/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3;2*1H;1H2
chave InChI
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Meloni, A.R., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 7750.
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3