C4116
Cyclopamine hydrate
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling pathway inhibitor
Sinônimo(s):
11-deoxojervine hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cyclopamine hydrate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@H]1CN[C@H]2[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)O[C@@H]2C1
InChI
1S/C27H41NO2.H2O/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2;/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3;1H2/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1
chave InChI
KDAGJRDPNXDDSB-HBYCUIHISA-N
Informações sobre genes
human ... EBP(10682)
Descrição geral
Aplicação
- as a sonic hedgehog (Shh) inhibitor in various experiments
- to explore the effects of stress stimulation on the proliferation and differentiation of fibrochondrocytes
- to study its influence on ocular vessel patterning
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.