239803
Cyclopamine
from Veratrum californicum, ≥97% (HPLC), solid, Sonic Hedgehog signaling antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cyclopamine, V. californicum
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cyclopamine, V. californicum, Cyclopamine, V. californicum, CAS 4449-51-8, is a cell-permeable steroidal alkaloid & cholesterol mimic that specifically antagonizes Sonic Hedgehog signaling through direct interaction with Smo.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
potência
20 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMF: 10 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hh signaling in Shh-light2 assay
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3