M5820
M344
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-benzamide, MS 344, D237, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)-aminoheptanamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
chave InChI
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.