819321
TSKgel® SuperAW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SuperAW Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19321
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
mixed
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)