807113
TSKgel® HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 07113
Parâmetros
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
6 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Compatibilidade
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)