817356
TSKgel® G4000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® G4000HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 17356
Parâmetros
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
200 Å
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Compatibilidade
forma física
Informações legais
coluna analítica
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)