817368
TSKgel® HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® HHR Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 17368
Parâmetros
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Compatibilidade
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)