1.50450
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 50 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
550 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40