1.50461
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm
Sinônimo(s):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polymer 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L122
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
200 bar pressure
50 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric particle platform
Grupo ativo da matriz
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
2-10
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40