Key Documents
818674
TSKgel® SuperSW2000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC TSKgel® SuperSW2000, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18674
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 4.6 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
125 Å pore diameter
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Com partículas ultraeficientes de 4 μm, o TSKgel SuperSW2000 proporciona maior eficiência que as colunas TSKgel G2000SWxl de 5 μm. O tamanho dos poros de 125 Å resulta em uma faixa de fracionamento de até 150.000 Da para proteínas globulares. O diâmetro interno da coluna estreita de 4,6 mm reduz o consumo de tampão e é ideal para aplicações limitadas pela amostra. Para se beneficiar totalmente da alta eficiência das colunas de 4 μm, e pelo fato de o diâmetro da coluna das colunas TSKgel SuperSW ser de 4,6 mm, é importante minimizar a quantidade de volume morto no sistema de HPLC. Ligue para a assistência técnica se precisar de ajuda.
forma física
Enviado em 0,05% de NaN3 e 0,1 M de Na2SO4 em 0,1 M de tampão fosfato, pH 6,7.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)