12809-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 23% SP®-1700, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Sinônimo(s):
GC column, Chromosorb P w/SP1700
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Parâmetros
0-110 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 Chromosorb P AW support
Grupo ativo da matriz
23% SP®-1700 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)