Documentos Principais
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formulário
solid
Nível de qualidade
área da superfície
>350 m2/g
tamanho de partícula
10 μm
densidade
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Aplicação
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Ligação
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Nota de preparo
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Informações legais
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)