11766
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 15 g
Parâmetros
60-225 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group blood alcohols
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)