23110-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matriz
80/120 Carbopack B DA support
Grupo ativo da matriz
4% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)