Key Documents
26048
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
glass column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Aplicação
blood alcohols, solvents
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 21641Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mmSDS
  • 11766Coated GC Packing, phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)