13087-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 3% OV-101, matrix 100/120 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass column
Nível de qualidade
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
matriz
100/120 Chromosorb W HP support
Grupo ativo da matriz
3% OV-101 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)