13823
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Parâmetros
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
60/80 Molecular Sieve 5A support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)