818403
TSKgel® Multipore HXL-M (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Multipore HXL-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18403
Parâmetros
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)