Documentos Principais
816138
TSKgel® G5000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® G5000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 16138
Parâmetros
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
9 μm
tamanho de poro
650 Å
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
TSKgel G5000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of polymers with molecular weights of less than 4,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
forma física
Shipped in THF.
Outras notas
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)