Documentos Principais
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 13727
Parâmetros
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard column to protect G5000HXL - G6000HXL columns.
forma física
Shipped in THF.
Outras notas
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)