59335-U
SUPELCOGEL™ Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Sinônimo(s):
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Colunas de HPLC 6% reticuladas SUPELCOGEL™, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L34
linha de produto
SUPELCOGEL™
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL™
embalagem
1 ea of
Parâmetros
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 7.8 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
técnica de separação
ligand exchange
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)