Documentos Principais
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOGEL Pb Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L34
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
tamanho de partícula
9 μm
compatibilidade
use to protect SUPELCOGEL Pb
técnica de separação
ligand exchange
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido cítrico meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
Ácido cítrico