Documentos Principais
59304-U
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinônimo(s):
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Colunas de HPLC 6% reticuladas SUPELCOGEL, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L17
linha de produto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
embalagem
1 ea of
Parâmetros
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
SUPELCOGEL columns containing sulfonated divinylbenzene resins are available in 6 cationic forms, each with unique selectivity, for the analysis of saccharides or organic acids. While chemical and physical properties do not vary significantly within different classes of sugars, HPLC separations of carbohydrates depend on differences in conformation, configuration, and column type.
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)