Key Documents
59319
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOGEL H Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L17
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
tamanho de partícula
9 μm
compatibilidade
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for analytical columns. SUPELCOGEL H Guard Column is used to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H columns.
SUPELCOGEL H Guard Column is used for the protection of SUPELCOGEL Ion Exclusion Columns (5 cm x 4.6 mm column, 9 μm particles).
Nota de rodapé
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The measurement of organic acids in wines is complementary to sensorial and microbiological quality assessment in fermentation control, for example, because the types and concentrations of the different acids influence the resulting color and taste of the wine.