Documentos Principais
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
SUPELCOGEL Ca Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
linha de produto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
embalagem
1 ea of
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
compatibilidade
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
técnica de separação
ligand exchange
Nota de rodapé
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)