1.50490
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 1.0 mm guard Columns (5 pc)
About This Item
Produtos recomendados
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm) 5 x 1 mm (5 pc), column L × I.D. 0.5 cm × 1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant™
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
0.5 cm × 1 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit