Z227137
Nucleosil® Guard Column
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
15% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
compatibilidade
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z227137 | 4061838552914 |