Documentos Principais
50164-U
Coluna de HPLC Nucleosil® C18
pore size 100 Å, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Octadecyl Silica Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
15% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)