59346
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Colunas de HPLC 6% reticuladas SUPELCOGEL™, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L17
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL™
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
tamanho de partícula
9 μm
técnica de separação
ion exclusion
Informações legais
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)