Key Documents
55213
Supelco
HPLC Column Coupler
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
product name
HPLC Column Coupler,
compatibilidade
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Descrição geral
Connects two Discovery or SUPELCOSIL analytical columns. Zero dead volume design.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)