Documentos Principais
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18404
Parâmetros
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymeric particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)