Documentos Principais
808092
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 6 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel frit
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 08092
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho de poro
2 μm
compatibilidade
6 mm ID SS TSKgel columns
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)