807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
About This Item
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 07619
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho de poro
2 μm
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)