Documentos Principais
816105
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 20 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
tamanho de poro:
10 μm
Materiais
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 16105
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho de poro
10 μm
compatibilidade
Tosoh 20 mm ID TSKgel Glass Columns
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)