Documentos Principais
819838
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 7.8 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 19838
técnica(s)
HPLC: suitable
compatibilidade
Tosoh 7.8 mm BioAssist PEEK Columns
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)