807473
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
DEAE-650M
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-10
capacidade
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidade
mode of use weak anion exchange chromatography
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)