Documentos Principais
843201
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 100 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43201
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-13
capacidade
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)