807477
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Butyl-650M
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 100 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
matriz
polymer (65 μm)
Grupo ativo da matriz
C4 phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
1-13
capacidade
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)