807475
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
CM-650M
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
carboxymethyl phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
5-10
capacidade
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
50 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (bovine haemoglobin)
compatibilidade
mode of use weak cation exchange chromatography
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)