Documentos Principais
817227
TOYOPEARL® SuperQ-650M Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
descrição
SuperQ-650M
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
liquid
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-12
capacidade
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidade
mode of use strong anion exchange chromatography
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificações
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)