Documentos Principais
817228
TOYOPEARL® SuperQ-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase ammonium ion, quaternary, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 17228
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-13
capacidade
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificações
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)