Documentos Principais
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Sinônimo(s):
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10BBrO2
Número CAS:
Peso molecular:
300.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
165-169 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
chave InChI
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)