Documentos Principais
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Tubing, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
C × D.E. × D.I.:
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Nome do produto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 02354
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.E. × D.I.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)