Documentos Principais
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
Tubing, SS
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 02375
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)