505013
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L60
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
Extensão da rotulagem
11% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
2.6 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical base material
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Impurities in drugs such as closantel, levamisole and azaconazole during their determination by high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Vitamin B6 compounds in food samples during their determination using LC coupled with fluorescence detection (FLD).
- Vitamin C and other fat soluble vitamins in mature seeds of Lathyrus L. taxa during their identification using HPLC with ultraviolet (UV) detection.
- Zidovudine in combination with other pharmaceuticals in intravenous fluid mixtures during the determination using HPLC combined with photodiode array (PDA) detector.
- Phenolic compounds, purine alkaloids and theanine in Camellia species by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with photodiode array detector (PDA).
- Proprietary pharmaceutical compounds using HPLC combined with computer-assisted screening and Plackett−Burman experimental design.
- Hydrophilic bases by LC with principal component analysis (PCA).
- 2,4-Dinitrophenylhydrazone derivatives by HPLC equipped with ultraviolet (UV) spectrometric detection.
Características e benefícios
- Excelente retenção e resolução de compostos polares
- Seletividade única em comparação com C18
- Excelente formato de pico e eficiência
- Menos hidrofóbico que as colunas C18
- Compatível com fases móveis 100% aquosas
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.